Vai a
8.16014
(R)-(+)-Cysteine
for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 41.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-158-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 41.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cysteine is used as a building block in the synthesis of peptides due to its ability to form disulfide bonds. Additionally, it functions as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, facilitating the induction of chirality in the resulting products.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C735295437W326305
L-cisteina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C7352
L-cisteina
L-cisteina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-cisteina
L-cisteina ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W326305
L-cisteina
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
220-228 °C
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1