Documenti fondamentali
51200
Sigma-Aldrich
Gum arabic from acacia tree
fine powder
Sinonimo/i:
Acacia gum
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Stato
fine powder
Residuo alla calcinazione
≤4%
Perdita
≤15% loss on drying
Altre note
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)