49757
Tetrahydrofurfuryl alcohol
analytical standard
Sinonimo/i:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Tensione di vapore
2.3 mmHg ( 39 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452-1.454
P. ebollizione
178 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)