46114
Transfluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=C(F)C=C(F)C(F)=C1COC([C@H]2C(C)(C)[C@@H]2C=C(Cl)Cl)=O
InChI
1S/C15H12Cl2F4O2/c1-15(2)7(3-10(16)17)11(15)14(22)23-5-6-12(20)8(18)4-9(19)13(6)21/h3-4,7,11H,5H2,1-2H3/t7-,11+/m1/s1
DDVNRFNDOPPVQJ-HQJQHLMTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?