45778
1,2-Dihydronaphthalene
analytical standard
Sinonimo/i:
Dialin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. ebollizione
89 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−8 °C (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)