45660
Simetryn
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCNc1nc(NCC)nc(SC)n1
InChI
1S/C8H15N5S/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
MGLWZSOBALDPEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)