36163
Metolachlor
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.526-1.529
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)