Documenti fondamentali
442828
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 322.00
CHF 322.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 322.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(SH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 322.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
<5% 1,2-benzenedithiol
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Sc1c(S)c(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,9-10H
AJCUDWCLDWDLNY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol has been used as a ligand in thiolate complexes, and a series of homochalcogenide and mixed-chalcogenide ligand complexes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3