Documenti fondamentali
43856
Millipore
Alkaline Peptone Water (ISO)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone Water, alkaline (ISO)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
pH finale
8.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
microbiology
Compatibilità
nonselective for Vibrio spp.
Applicazioni
Alkaline Peptone Water is used for detection of Vibrio species. It is also recommended by ISO Committee under the specification ISO 8914:1990.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)