Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.
46984
Trimethoprim
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is Trimethoprim stable in solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.