41473
Sucrose Fermentation Membrane
pinkish colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Prodotti consigliati
membrane size
70 mm
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)