41368
p-Toluenesulfonyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
p-Tosyl isocyanate, TsNCO, Tosyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.533-1.537
n20/D 1.534 (lit.)
P. eboll.
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
Densità
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?