Documenti fondamentali
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel body
Confezionamento
pkg of 1 unit
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Descrizione generale
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
Applicazioni
Culture media automatic plating
Caratteristiche e vantaggi
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
Note legali
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)