402915
Phthalic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.05% insolubles
≤0.5% water
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Punto di fusione
210-211 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Stringa SMILE
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?