Documenti fondamentali
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)