Documenti fondamentali
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromohexane, Hexyl bromide
Scegli un formato
100 ML
CHF 30.10
500 ML
CHF 55.10
CHF 30.10
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 30.10
500 ML
CHF 55.10
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-850-2
NACRES:
NA.22
CHF 30.10
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-85 °C
Temp. transizione
flash point 47 °C
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6