Documenti fondamentali
38325
Supelco
21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Clobetasol impurity B (PhEur)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26ClFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C(=O)CCl)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
InChI
1S/C22H26ClFO3/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,24)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-23/h6-7,9,15-16,18,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
YWRGNRUKHBYFTD-QEYSUVLUSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)