Documenti fondamentali
383104
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
ACS reagent, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Formula condensata:
KH(IO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
Impurezze
≤0.01% insolubles
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Stringa SMILE
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)