Documenti fondamentali
37305
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Beilstein:
609382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
~180 °C (dec.)
Stringa SMILE
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
Altre note
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis
Pittogrammi
Exploding BombExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive Substances
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)