Documenti fondamentali
36841
Supelco
Diisodecyl adipate
Selectophore
About This Item
Formula condensata:
C10H21O2C(CH2)4CO2C10H21
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
Punto di fusione
27.4 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 20 °C
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
429.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
221 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Richard F Grossman
Handbook of Vinyl Formulating, 192-192 (2008)
Sol-Gel Method for the Matrix of Chloride-Selective Membranes Doped with Tridodecylmethylammonium Chloride
Kim, W., et al.
Analytical Chemistry, 69, 95-96 (1997)
T Nørbygaard et al.
Applied spectroscopy, 58(4), 410-413 (2004-04-24)
Fourier transform (FT) Raman spectroscopy is applied to a range of phthalate ester plasticizers in pure form as well as in poly(vinyl chloride) (PVC) samples. It is found that phthalate esters as a group can be identified by a set