460214
Diisodecyl adipate
technical grade
Sinonimo/i:
DIDA (plasticizer)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
Punto di fusione
27.4 °C (lit.)
Solubilità
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
429.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
221 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves