36576
Sulfur
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
8.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Temp. autoaccensione
450 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Resistività
2E23 μΩ-cm, 20°C
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
444.7 °C (lit.)
Punto di fusione
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[S]
InChI
1S/S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)