36138
Isoxaben
PESTANAL®, analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
175-179 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)(CC)c1cc(NC(=O)c2c(OC)cccc2OC)on1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-6-18(3,7-2)14-11-15(24-20-14)19-17(21)16-12(22-4)9-8-10-13(16)23-5/h8-11H,6-7H2,1-5H3,(H,19,21)
PMHURSZHKKJGBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)