Produkt ist in gutem Zustand angekommen und kann ohne Probleme verwendet werden
67619
6-Benzylaminopurine
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Bean sprouts by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.[2]
- Leaves of Stevia rebaudiana (Bertoni) from plants cultivated under chilling stress conditions by ESI-LC with Fourier Transform (FT)-Orbitrap, ESI-LC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection, and multivariate data analysis.[3]
- Seaweed and algae extracts by high performance LC with photodiode array detection (PDA).[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?