36136
Isomethiozin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CSC1=NN=C(C(=O)N1\N=C/C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H20N4OS/c1-8(2)7-13-16-10(17)9(12(3,4)5)14-15-11(16)18-6/h7-8H,1-6H3/b13-7+
MZTLOILRKLUURT-NTUHNPAUSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)