35592
PCB No 2
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Chlorobiphenyl, 3-PCB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
NMWSKOLWZZWHPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?