Documenti fondamentali
36989
Supelco
PCB standard solution 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
Sinonimo/i:
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
Scegli un formato
2 ML
CHF 116.00
CHF 116.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 116.00
About This Item
Numero di Ballschmiter:
28,52,101,138,153,180,209
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 116.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in isooctane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Componenti
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)