Documenti
34861-M
Sigma-Aldrich
2-butanone
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Formula condensata:
C2H5COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
741880
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.07
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 335 nm Amax: ≤0.3
λ: 340 nm Amax: ≤0.1
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)