345121
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Diethyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
845 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
P. eboll.
101.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?