Documenti fondamentali
34464
Supelco
Deterenol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzenemethanol acetate salt, N-Isopropyloctopamine acetate salt, PI 39 acetate salt, Paraproterenol acetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO2 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.31
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)