33894
Clotrimazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spettro attività antibiotica
fungi
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Milk samples using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (SPE-HPLC).
- Environmental water samples using dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)