33888
Ethofumesate-2-keto
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofurane-5-yl methane sulfonate, Methane sulfonic acid 3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)C(=O)Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc12
InChI
1S/C11H12O5S/c1-11(2)8-6-7(16-17(3,13)14)4-5-9(8)15-10(11)12/h4-6H,1-3H3
CXWYCAYNZXSHTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?