33371
Naptalam
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(1-Naphthyl)phthalamidic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
185-190 °C
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22)
JXTHEWSKYLZVJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?