32860
Isofenphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Ethoxy-isopropylamino-thiophosphoryloxy)benzoic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Animal liver samples by gas chromatography coupled to electron ionization-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS) operating with triple quadrupole (QqQ) analyzer.
- Food samples by GC-QqQ-MS/MS as well as GC in conjunction with ion-trap tandem mass spectrometry (IT-MS/MS).
- Olive oil samples by size-exclusion chromatography (SEC) extraction followed by GC-MS.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)