32741
3,3′-Diaminobenzidine
purum, ≥98.0% (CHN)
Sinonimo/i:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (CHN)
Stato
solid
Punto di fusione
173-176 °C
175-177 °C (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)