31493
Sodium salicylate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Impurezze
acidic reac. impurities, complies
sulfite or thiosulfate, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤0.3% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?