31476
Benzoylprop-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c1-3-24-18(23)12(2)21(14-9-10-15(19)16(20)11-14)17(22)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
SLCGUGMPSUYJAY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In various fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and liquid chromatography with fluorescence detection (LC-FLD).
- In animal tissues by gel permeation chromatography (GPC) cleanup followed by GC–MS and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS–MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?