Documenti fondamentali
34507
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44595
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-Propyl-1-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
Scegli un formato
10 MG
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 366.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 366.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=C(OCCN(C(N)=O)CCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18)
MPNJTIZLDHWBFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)