311405
Copper
ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Sinonimo/i:
Cu
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.90%
Forma fisica
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Impurezze
≤0.001% P
≤0.02% insol. dil. HNO3
Dimensione particelle
10-40 mesh
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ag: ≤0.002%
As: ≤5 ppm
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.005%
Sb and Sn: ≤0.01%
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?