Documenti fondamentali
30160
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
puriss., ≥99.0% (RT)
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.65
Beilstein:
3685824
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (RT)
Attività ottica
[α]20/D −2.1±0.2°, c = 10% in methanol
Punto di fusione
~140 °C
142 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Altre note
Used e.g. in the synthesis of peptides; Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.E. Baldwin et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3461-3461 (1986)
Y. Hamada et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1252-1252 (1987)
D. Chiarino et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 589-589 (1989)
M.D. Threadgill et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2940-2940 (1989)