Documenti fondamentali
29230
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
906737
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
590 °F
contiene
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
5 %
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−104 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the