Documenti fondamentali
28626-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
Misura ago
23 ga (cone tip, side port)
Descrizione
gastight
Caratteristiche
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203084
Lungh. ago
56 mm (2.2 in.)
Volume
2.5 mL
Compatibilità
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)