27645
Gallic acid monohydrate
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
7-12% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Punto di fusione
252 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?