27150
Acido cromotropico
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Acido 1,8-diidrossinaftalene-3,6-disolfonico, Acido 4,5-diidrossinaftalene-2,7-disolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
8-10% water
Colore
off-white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantificazione del dipirone in varie preparazioni farmaceutiche.
- Metodo altamente sensibile per la determinazione rapida del berillio mediante tecnica fluorimetrica.
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?