25800
Acido 3-cloroperbenzoico
technical, ~70% (RT)
Sinonimo/i:
Acido 3-cloroperossibenzoico, MCPBA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
~70% (RT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
~10% 3-chlorobenzoic acid
~20% water
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?