24750
1-Chlorohexadecane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Cetyl chloride, Hexadecyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
129 mmHg ( 21 °C)
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
149 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8-14 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)