Documenti fondamentali
247405
Sigma-Aldrich
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 112.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder or chunks
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Applicazioni
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Natalia G Zhegalova et al.
Contrast media & molecular imaging, 9(5), 355-362 (2014-04-26)
Self-aggregation of dyes even at low concentrations poses a considerable challenge in preparing sufficiently bright molecular probes for in vivo imaging, particularly in the conjugation of near infrared cyanine dyes to polypeptides with multiple labeling sites. Such self-aggregation leads to
Duanwen Shen et al.
Scientific reports, 3, 1697-1697 (2013-04-23)
Using a newly developed near-infrared (NIR) dye that fluoresces at two different wavelengths (dichromic fluorescence, DCF), we discovered a new fluorescent substrate for Akt, also known as protein kinase B, and a method to quantitatively report this enzyme's activity in