238562
IGEPAL® CA-210
average Mn ~294
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (2) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (2) octylphenyl ether, branched
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
PM
average Mn ~294
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)