22754
Chlorine
puriss., ≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Tensione di vapore
4800 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.8%
Resistività
1E9 μΩ-cm, 20°C
Residuo dopo evaporazione
≤40 ppm
P. ebollizione
−34 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
For 22754-6KG-F US: Z146706 CGA 180 OR Z146943 CGA 110 valve with Z147095 CGA 110 to CGA 180 adapter and Z146986 washer for valve
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?