Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H31NO5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~65% in ethanol
functional group
silyl, amine, hydroxyl
SMILES string
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
75.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
23.9 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?